Få mere at vide
Beclometason dipropionat, Mikromol™
Artikelnummer. 18013680
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18013680 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013680 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0199.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Beclometason Dipropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beclometasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Analyt- eller komponentnavne Beclometasone Dipropionate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C28 H37 Cl O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 9-Chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl Dipropanoate, Beclometasone Dipropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. E (Pharmeuropa), (11β,16β)-9-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone 17,21-dipropionate, Aerobec, Aldecin, Aldecin AQ nasal, Anceron, Andion, Beclacin, Beclate, Beclazone, Beclazone 250, Beclazone 50, Beclomet, Beclometasone 17,21-dipropionate, Beclometasone dipropionate, Beclomethasone 17,21-dipropionate, Beclomethasone 17α,21-dipropionate, Beclomethasone dipropionate, Beclotide, Beclotide 100, Becloval, Beclovent, Beclovent Inhaler, Becodisks, Beconase, Beconase AQ, Becotide, Belchlorhinol, Belcoforte, Belcomet, Clenil A, Entyderma, Inalone O, Inalone R, Korbutone, Propaderm, Propaderm Forte, QVAR, Qvar 50, Rino-Clenil, Sanasthmax, Sanasthmyl, Sanasthymyl, Sch 8020W, Vancenase, Vancenase AQ, Vanceril, Vanceril DS, Ventolair, Viarex, Viarox, orBec, AH 15270XX, Betamethasone Dipropionate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoat
Molekylvægt (g/mol) 521.04
Mængde 250 mg
Formel vægt 520,2228 g/mol