Få mere at vide
Beclometason dipropionat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463522
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463522 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463522 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0199.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beclometasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Analyt- eller komponentnavne Beclometasone Dipropionate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C28 H37 Cl O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-Chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl Dipropanoate, Beclometasone Dipropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. E (Pharmeuropa), (11β,16β)-9-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone 17,21-dipropionate, Aerobec, Aldecin, Aldecin AQ nasal, Anceron, Andion, Beclacin, Beclate, Beclazone, Beclazone 250, Beclazone 50, Beclomet, Beclometasone 17,21-dipropionate, Beclometasone dipropionate, Beclomethasone 17,21-dipropionate, Beclomethasone 17α,21-dipropionate, Beclomethasone dipropionate, Beclotide, Beclotide 100, Becloval, Beclovent, Beclovent Inhaler, Becodisks, Beconase, Beconase AQ, Becotide, Belchlorhinol, Belcoforte, Belcomet, Clenil A, Entyderma, Inalone O, Inalone R, Korbutone, Propaderm, Propaderm Forte, QVAR, Qvar 50, Rino-Clenil, Sanasthmax, Sanasthmyl, Sanasthymyl, Sch 8020W, Vancenase, Vancenase AQ, Vanceril, Vanceril DS, Ventolair, Viarex, Viarox, orBec, AH 15270XX, Betamethasone Dipropionate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 521.04
Mængde 10 mg
Formel vægt 520,2228 g/mol