Få mere at vide
Beclometasone 17-Propionate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460217
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460217 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460217 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0199.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beclometasone 17-Propionate
CAS 5534-18-9
Analyt- eller komponentnavne Beclometasone 17-Propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H33 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. H (EP), Beclometasone 17-Propionate, Beclomethasone 17-monopropionate, Beclomethasone 17-propionate, (11beta,16beta)-9-Chloro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate, CCI 2382, Beclometasone Dipropionate Related Compound H, Beclometasone Dipropionate Impurity H
InChI formel InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 464.98
Mængde 10 mg
Formel vægt 464.1966 g/mol