missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beclamide, TRC

Artikelnummer. 30338899
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338899 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11940025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Beclamide
CAS 501-68-8
Molekylær formel C10 H12 Cl N O
Mængde 25 g
Synonym Propionamide, N-benzyl-3-chloro- (6CI,7CI,8CI), Beclamid, Beclamide, Beklamid, Chloracon, Chlorakon, Chloroethylphenamide, Hibicon, N-(3-Chloropropionyl)benzylamine, N-Benzyl-3-chloropropionamide, N-Benzyl-β-chloropropanamide, N-Benzyl-β-chloropropionamide, NSC 67062, Neuracen, Nidrane, Nydran, Nydrane, Posedrine, Seclar, Propanamide, 3-chloro-N-(phenylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO/c11-7-6-10(13)12-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMIL ClCCC(=O)NCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-3-chloropropanamide
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Formel vægt 197.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.