missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beclamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458666
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1185

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Beclamide is a drug that possesses anticonvulsant activity, has been used as an anticonvulsant.

Beclamide is a drug that possesses anticonvulsant activity, has been used as an anticonvulsant.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Beclamide
CAS 501-68-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12ClNO
Mængde 100 mg
Synonym N-Benzyl-3-chloropropionamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=CC=CC=C1)CCCl
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Formel vægt 197.66
Procent renhed 97.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.