Få mere at vide
Fisherbrand™ Beatus Bottle Top Dispenser
Artikelnummer. 15548901 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
0,6% (+/-0,015)
0,6% (+/-0,030)
0,6% (+/-0,0360)
0,6% (+/-0,060)
0,6% (+/-0,180)
0,6% (+/-0,600)
Model-:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2,5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Model- Pakningsstørrelse
15548901 5 til 60 ml 1,0 ml 0,6% (+/-0,0360) BEAT-60 Hver
15518901 0,25 til 2,5 ml 0,05 ml 0,6% (+/-0,015) BEAT-2,5 Hver
15538901 0,5 til 5 ml 0,1 ml 0,6% (+/-0,030) BEAT-5 Hver
15528901 2,5 til 30 ml 0,5 ml 0,6% (+/-0,180) BEAT-30 Hver
15598891 1 til 10 ml 0,2 ml 0,6% (+/-0,060) BEAT-10 Hver
15508901 10 til 100 ml 2,0 ml 0,6% (+/-0,600) BEAT-100 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15548901
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Add to basket
Add to basket
Robust og pålidelig dispensering; Fisherbrand™ Beatus Bottle Top Dispenser har recirkulationsventil til at omdirigere væsken ind i flasken for boblefri dispensering uden tab af reagens.
  • Med recirkulationsventil
  • Justerbar leveringsdyse for at lette dispensering under alle laboratorieforhold
  • Specielt designet volumenjusteringsknap, 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
  • Specielt designet adapter tillader 360° rotation giver fuld fleksibilitet
  • Fjederfri, PTFE-ventilmanifold sikrer høj kemisk kompatibilitet og blokeringsfri ventilfunktion
  • PTFE stempel med ETP O-ring sikrer høj kemisk kompatibilitet og glatte, ubesværede stempelbevægelser
  • Adaptere, der passer til de fleste laboratoriereagensflasker
  • Kalibreringsværktøj leveret til praktisk og hurtig re-kalibrering af brugere i laboratoriet
Specifikationer:
  • Stempel: PTFE og ETP
  • Ventilhus: PFA
  • Omcirkulationsventilhus: PFA
  • Ventilsamling: Borosilikatglas og sæde
  • Udledningssamling: PTFE
  • Levering og indløbsrør: FEP
  • Kompatibilitet: Med alle reagenser undtagen HF
Specifications
Nøjagtighed 0,6% (+/-0,0360)
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.)
Certificeringer/compliance ISO 8655 standarder
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 5 til 60 ml
Inkrementer 1,0 ml
Model- BEAT-60