Få mere at vide
Fisherbrand™ Beatus Bottle Top Dispenser
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
0,6% (+/-0,015)
0,6% (+/-0,030)
0,6% (+/-0,0360)
0,6% (+/-0,060)
0,6% (+/-0,180)
0,6% (+/-0,600)
Model-:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2,5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med recirkulationsventil
- Justerbar leveringsdyse for at lette dispensering under alle laboratorieforhold
- Specielt designet volumenjusteringsknap, 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
- Specielt designet adapter tillader 360° rotation giver fuld fleksibilitet
- Fjederfri, PTFE-ventilmanifold sikrer høj kemisk kompatibilitet og blokeringsfri ventilfunktion
- PTFE stempel med ETP O-ring sikrer høj kemisk kompatibilitet og glatte, ubesværede stempelbevægelser
- Adaptere, der passer til de fleste laboratoriereagensflasker
- Kalibreringsværktøj leveret til praktisk og hurtig re-kalibrering af brugere i laboratoriet
Specifikationer:
- Stempel: PTFE og ETP
- Ventilhus: PFA
- Omcirkulationsventilhus: PFA
- Ventilsamling: Borosilikatglas og sæde
- Udledningssamling: PTFE
- Levering og indløbsrør: FEP
- Kompatibilitet: Med alle reagenser undtagen HF
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0,6% (+/-0,030) |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.) |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655 standarder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml |
| Inkrementer | 0,1 ml |
| Model- | BEAT-5 |