Få mere at vide
Pal International™ Skægmasker i ikke-vævet stof
Skægmasker i blødt spinnet nonwoven-stof har behagelige elastiske ørestropper og giver effektiv barrierebeskyttelse.
655.00 DKK
Tekniske data
Type | Almindelig skægbetræk |
---|---|
Størrelse | Universel |
Materiale | Polypropylen |
Engangs | Engangsbrug |
Latex fri | Ja |
Code produit | Marque | Farve | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Farve | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12353996
|
Pal International™
N43110HP |
Hvid |
655.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Latexfri
- Blødt spun-bond non-woven stof
- Bløde elastiske ørestropper
- One size fits all
Spécification
Almindelig skægbetræk | |
Polypropylen | |
Ja | |
1000/Pk. |
Universel | |
Engangsbrug | |
Generel vedligeholdelse, fødevareindustrien | |
120 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Pal International™ Skægmasker i ikke-vævet stof