Få mere at vide
Chemsplash Skægmaske Non Woven engangs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058416
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30058416 Grøn
30058366 Blå
30058276 Hvid
30058355 Rød
30058315 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058416 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2505.600.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 DKK
    297.28 DKK / Pakke med 1000
    Spare 32.72 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsskægmaske er lavet af et ikke-vævet materiale, der kommer i en størrelse, der passer til alle.
Non-Woven skægmaske
  • Materiale: Non-Woven
  • Funktioner:
    • Elastisk
    • 100 % latexfri
    • 18 tommer
    • PFAS fri
Engangsskægmasken er lavet af et non-woven materiale, designet som en ensartet løsning. En elastisk rem sikrer en sikker pasform til ansigtet, hvilket gør den velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Tekniske data
Type Almindelig skægbetræk
Størrelse One Size
Materiale Polypropylen
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45 cm