Få mere at vide
Chemsplash Skægmaske Non Woven engangs
Beskrivelse
Non-Woven skægmaske
- Materiale: Non-Woven
- Funktioner:
- Elastisk
- 100 % latexfri
- 18 tommer
- PFAS fri
Engangsskægmasken er lavet af et non-woven materiale, designet som en ensartet løsning. En elastisk rem sikrer en sikker pasform til ansigtet, hvilket gør den velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Almindelig skægbetræk |
| Størrelse | One Size |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Længde (metrisk) | 45 cm |