Få mere at vide
Buerkle™ Bægere med håndtag og gennemsigtige inddelinger
Artikelnummer. 11901521 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 11901521
Brand: Buerkle™ 71020100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Buerkle™ Bægere med håndtag og gennemsigtige gradueringer tilbyder fremragende kemisk resistens, der gør dem anvendelige til en bred vifte af målebehov i laboratoriet. Det rektangulære håndtag giver pålidelig støtte og dispenseringskontrol.
  • PP (polypropylen)
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar
  • Uddannet til måling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) base 40 mm
Diameter (metrisk) Øverst 50 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Højde (metrisk) 80 mm
Inkluderer Håndtag
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Transparent skala