Få mere at vide
Nickel Electro™ Bægertang med silikoneærmet kæbe
Artikelnummer. 13075873 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
356 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
13075873 356 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13075873 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 7005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Bægertænger med silikone-ærmet kæbe reducerer brud ved håndtering af bægre.
  • Rustfrit stål
  • Kæbe dækket af silikone ærme
  • Reducerer risikoen for brud
  • Til beholdere med en diameter på 55 mm til 120 mm
  • Holder bægerglas fra 100 til 1000 ml
Tekniske data
Oversigt Bægertang i rustfrit stål
Til brug med (applikation) Løftende varme bægerglas, 100 mL til 1000 mL
Overfladebelægning Silicium
Tip stil Buet
Længde (metrisk) 356 mm
Materiale Rustfrit stål