Få mere at vide
Sampling Systems™ Bægerglas med tud
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Bredt udvalg af størrelser til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Stil | Høj form |