Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bægerstativer til Solaris™ Open Air Shakers& Temperaturkontrollerede shakers, og MaxQ™ 6000 shakere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
15 bægre
16 bægre
24 bægre
28 bægre
32 bægre
36 bægre
4 bægerglas
5 bægerglas
6 bægre
8 bægre
9 bægre
Oversigt:
Stativ til 100 ml bæger
Stativ til 250 mL bæger
Stativ til 250 ml bægerglas, 9 x 18 tommer platform
Stativ til 30 mL bæger
Stativ til 400 ml bæger
Stativ til 50 mL bæger
Stativ til 600 ml bæger
Dimensioner (L x B x H):
350 x 286 x 25 mm
351 x 286 x 32 mm
351 x 286 x 58 mm
351 x 286 x 64 mm
355 x 288 x 40 mm
400 x 210 x 25 mm
400 x 210 x 32 mm
400 x 210 x 40 mm
400 x 210 x 58 mm
400 x 210 x 64 mm
Beskrivelse
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris shaker tilbehør, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Kompatibel med Solaris Friluft, Solaris Temperaturkontrollerede bordrystere og MaxQ6000 shakere.
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris shaker tilbehør, der passer til individuelle behov i laboratoriet
- Reoler kan rumme bægerglas fra 30 - 600 ml
- Kompatibel med Solaris Friluft, Solaris Temperaturkontrollerede bordrystere, MaxQ6000 shakere
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 24 bægre |
| Produkttype | Bægerstativ |
| Dimensioner (LxB) Platform | 9 x 18 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 210 x 32 mm |
| Oversigt | Stativ til 50 mL bæger |
| Til brug med (udstyr) | Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere |