Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Beaker Low Form
Beskrivelse
- Overholder DIN/ISO 3819-standarderne
- Meget modstandsdygtig over for kemikalier og termisk chok
- Stort mærkningsfelt til østlig mærkning
- Ensartet vægtykkelse og høj mekanisk styrke
- Hvidtryk
- 3.3 Boro Glass
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Bægerglas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Skala | Hvid gradueret skala |
| Stil | Lav Form |