Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Beaker Low Form
Artikelnummer. 32210074
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
32210074 2 L
32210019 25 mL
32210007 50 mL
32210057 100 mL
32210089 150 mL
32210030 250 mL
32210014 400 mL
32210035 600 mL
32210046 1 L
32210026 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 32210074 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU229.202.11
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Klar metrik Graduation for nem læsning.
  • Overholder DIN/ISO 3819-standarderne
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier og termisk chok
  • Stort mærkningsfelt til østlig mærkning
  • Ensartet vægtykkelse og høj mekanisk styrke
  • Hvidtryk
  • 3.3 Boro Glass
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Bægerglas
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Hvid gradueret skala
Stil Lav Form