Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy Duty
Beskrivelse
- Lavform Griffin-glasbægre med tunge vægge og tudtudder
- Fås i kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml og 1000 ml
- Fremstillet af 3,3 borosilikatglas
- Trykt med holdbar hvid emalje
- Har en dobbeltkapacitetsskala
- Indeholder et stort mærkningsfelt for nem mærkning
- Ensartet vægtykkelse giver høj mekanisk styrke
- Meget modstandsdygtig over for kemikalier og termisk chok
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Bægerglas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Skala | Hvid emaljeskala |
| Stil | Lav Form |