Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy Duty
Artikelnummer. 31937670
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31937670 250 mL
31937686 50 mL
31937662 100 mL
31937683 150 mL
31937689 400 mL
31937678 600 mL
31937673 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31937670 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU229.237.07
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Lavformet Griffin-glasbæger med tunge vægge, dobbelt skala og tud til laboratoriebrug.
  • Lavform Griffin-glasbægre med tunge vægge og tudtudder
  • Fås i kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml og 1000 ml
  • Fremstillet af 3,3 borosilikatglas
  • Trykt med holdbar hvid emalje
  • Har en dobbeltkapacitetsskala
  • Indeholder et stort mærkningsfelt for nem mærkning
  • Ensartet vægtykkelse giver høj mekanisk styrke
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier og termisk chok
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Bægerglas
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Skala Hvid emaljeskala
Stil Lav Form