Få mere at vide
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Artikelnummer. p-200136254 Shop alle Buchi produkter
Type:
Beaker Flask
Drying Flask
Volumen (metrisk):
500 mL
1500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15510590
Brand: BUCHI 11063158
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Special shaped flasks for large samples and powder drying.
  • For use with the rotary evaporators
  • Available in multiple sizes with different standard joints
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Type Drying Flask
Volumen (metrisk) 500 mL