Få mere at vide
BUCHI Bæger og tørrekolber til roterende fordampere
Artikelnummer. 17224664 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Type:
Bægerflaske
Tørrekolbe
Volumen (metrisk):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
17224664 Bægerflaske 1500 ml -
15510590 Tørrekolbe 500 ml Hver
15520590 Tørrekolbe 1500 ml Hver
15590580 Bægerflaske 500 ml Hver
17214664 Bægerflaske 4000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17224664 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11065718
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Specielle formede kolber til store prøver og pulvertørring.
  • Til brug med de roterende fordampere
  • Fås i flere størrelser med forskellige standardled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Bægerflaske
Volumen (metrisk) 1500 ml