Få mere at vide
BUCHI Bæger og tørrekolber til roterende fordampere
Artikelnummer. 15520590 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Type:
Bægerflaske
Tørrekolbe
Volumen (metrisk):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15520590 Tørrekolbe 1500 ml Hver
15510590 Tørrekolbe 500 ml Hver
15590580 Bægerflaske 500 ml Hver
17214664 Bægerflaske 4000 ml -
17224664 Bægerflaske 1500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15520590 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11063160
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Specielle formede kolber til store prøver og pulvertørring.
  • Til brug med de roterende fordampere
  • Fås i flere størrelser med forskellige standardled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Tørrekolbe
Volumen (metrisk) 1500 ml