Få mere at vide
Interscience Æske 1000 DB50 bægerglas
Artikelnummer. 12378727
Skift visning
Til brug med (udstyr):
easySpiral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12378727 easySpiral Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 12378727 Leverandør Interscience Leverandørnr. 415100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1382.04 DKK / Pakke med 1000
    Spare 192.96 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Bæger DB50 steril, tilbehør til spiralbelægningssystemer INT-500-250K& INT-565-315G Interscience
1000 bægerglas til spiralplade (5 mL)
Tekniske data
Type Prøve kop
Volumen 5 mL
Til brug med (udstyr) easySpiral
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 34 x 22 x 12 cm (kasse)