Få mere at vide
Pinnacle Brush™ bægerbørster
Artikelnummer. p-8000729
Længde (metrisk):
26 cm
27 cm
36,5 cm
39 cm
47 cm
49 cm
Børstemateriale:
Fiber
Nylon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12811934
Brand: Pinnacle Brush™ T309
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret på galvaniseret ståltrådshåndtag. Pinnacle Brush™ Bægerbørster har nylonbørster til skånsom rengøring.
  • Håndtag i galvaniseret stål
  • Nylon børster
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Fiber
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 4.5 cm
Længde (metrisk) 27 cm
Længde (metrisk) børste 9.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 17.5 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 14 cm