Få mere at vide
Pinnacle Brush™ bægerbørster
Artikelnummer. 12851934
Skift visning
Længde (metrisk):
26 cm
27 cm
36,5 cm
39 cm
47 cm
49 cm
Børstemateriale:
Fiber
Nylon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Børstemateriale unitSize
12851934 36,5 cm Nylon Pakke med 10
12811934 27 cm Fiber Pakke med 10
12388318 49 cm Fiber Pakke med 10
12398318 26 cm Nylon Pakke med 10
12821934 39 cm Fiber Pakke med 10
12308328 47 cm Nylon Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12851934 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. T2384
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret på galvaniseret ståltrådshåndtag. Pinnacle Brush™ Bægerbørster har nylonbørster til skånsom rengøring.
  • Håndtag i galvaniseret stål
  • Nylon børster
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Nylon
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 5.4 cm
Længde (metrisk) 36,5 cm
Længde (metrisk) børste 12.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 24 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 17 cm