Få mere at vide
Pinnacle Brush™ bægerbørster
Artikelnummer. 12811934
Skift visning
Længde (metrisk):
26 cm
27 cm
36,5 cm
39 cm
47 cm
49 cm
Unit Size:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Unit Size
12811934 27 cm Pakke med 10
12388318 49 cm Pakke med 10
12398318 26 cm Pakke med 10
12821934 39 cm Pakke med 10
12851934 36,5 cm Pakke med 10
12308328 47 cm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12811934 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore T309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 DKK
    797.71 DKK / Pakke med 10
    Spare 119.29 DKK
    13% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Konstrueret på galvaniseret ståltrådshåndtag. Pinnacle Brush™ Bægerbørster har nylonbørster til skånsom rengøring.
  • Håndtag i galvaniseret stål
  • Nylon børster
Specifica
Produkttype Flaskebørste
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 4.5 cm
Længde (metrisk) 27 cm
Længde (metrisk) børste 9.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 17.5 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 14 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.