Få mere at vide
Pinnacle Brush™ bægerbørster
Artikelnummer. 12398318
Skift visning
Længde (metrisk):
26 cm
27 cm
36,5 cm
39 cm
47 cm
49 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12398318 26 cm Pakke med 10
12811934 27 cm Pakke med 10
12388318 49 cm Pakke med 10
12821934 39 cm Pakke med 10
12851934 36,5 cm Pakke med 10
12308328 47 cm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12398318 Leverandør Pinnacle Brush™ Leverandørnr. T2382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 DKK
    150.68 DKK / Pakke med 10
    Spare 23.32 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Konstrueret på galvaniseret ståltrådshåndtag. Pinnacle Brush™ Bægerbørster har nylonbørster til skånsom rengøring.
  • Håndtag i galvaniseret stål
  • Nylon børster
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Håndtag Materiale Metal
Diameter (metrisk) 3.5 cm
Længde (metrisk) 26 cm
Længde (metrisk) børste 9.5 cm
Længde (metrisk) håndtag 16.5 cm
Mængde 10 Pk.
Størrelse Børsteomkreds: 11 cm