Få mere at vide
Pinnacle Brush™ bægerbørster
Længde (metrisk):
26 cm
27 cm
36.5 cm
39 cm
47 cm
49 cm
Børstemateriale:
Fiber
Nylon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Galvanized steel handle
- Nylon bristles
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bottle Brush |
| Børstemateriale | Nylon |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Diameter (metrisk) | 8 cm |
| Længde (metrisk) | 47 cm |
| Længde (metrisk) børste | 21 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 26 cm |
| Mængde | 10 Pk. |
| Størrelse | Brush Circumference: 25 cm |