Learn More
Gravis Flasker med perler
Product Code. 10471275
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
13 ml
96 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk)
10471275 96 ml
10466359 13 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10471275 Supplier Gravis Supplier No. E00943+Q40212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    491.71 DKK / Pakke med 86
    Spare 40.29 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Glas pilleæske stil Perlekantflasker med PE låg.
  • Gennemsigtigt glas
  • Trykhætte af polyethylen
Specifications
Farve Klarhed
Materiale Soda lime glas
Sterilitet Ikke steril
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 96 ml
Uddannet Nej
Inkluderer Snap cap
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Snap Cap
Mængde 86 Pk.
Markeringssted Nej
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Prøveflaske