Få mere at vide
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
Kapacitet (metrisk):
2 l
Dimensioner (D x B x H):
20,3 x 16,5 x 15,2 cm
Mål (D x B x H) Indvendig:
15,2 x 13,9 x 10,1 cm
Beskrivelse
- Konverter fra et vandbad til et perlebad med et tryk på en knap
- To separate tilstande for perler eller vand sikrer optimal ydeevne
- Quik-Cal™, enkel in-lab kalibreringsfunktion
- Nøjagtig og ensartet temperaturkontrol
- Ingen konstant genopfyldning
- Tilbehørsfri sikring af containere
- Evne til at køre konstant uden at vente på opvarmning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Til brug med (udstyr) | Rør, flasker, kolber |
| Temperaturområde | 5 °C til 80 °C |
| Type | Bad |
| Dimensioner (D x B x H) | 20,3 x 16,5 x 15,2 cm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 15,2 x 13,9 x 10,1 cm |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |