Få mere at vide
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
Artikelnummer. 17997070
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Dimensioner (D x B x H):
20,3 x 16,5 x 15,2 cm
Mål (D x B x H) Indvendig:
15,2 x 13,9 x 10,1 cm
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (D x B x H) Mål (D x B x H) Indvendig
17997070 2 l 20,3 x 16,5 x 15,2 cm 15,2 x 13,9 x 10,1 cm
1 options
Artikelnummer. 17997070 Leverandør Benchmark Scientific™ Leverandørnr. B2402E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00 DKK
    5248.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 811.33 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
BeadBath Duo giver mulighed for præcis temperaturkontrol, når du bruger enten vand eller termiske perler.
  • Konverter fra et vandbad til et perlebad med et tryk på en knap
  • To separate tilstande for perler eller vand sikrer optimal ydeevne
  • Quik-Cal™, enkel in-lab kalibreringsfunktion
  • Nøjagtig og ensartet temperaturkontrol
  • Ingen konstant genopfyldning
  • Tilbehørsfri sikring af containere
  • Evne til at køre konstant uden at vente på opvarmning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Til brug med (udstyr) Rør, flasker, kolber
Temperaturområde 5 °C til 80 °C
Type Bad
Dimensioner (D x B x H) 20,3 x 16,5 x 15,2 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 15,2 x 13,9 x 10,1 cm
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz