Få mere at vide
Descripción
- Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit-systemet beskytter varmefølsomme prøver under homogenisering og er designet til at forhindre stigning i prøvetemperaturen under homogeniseringsprocessen.
- Friktionen, der genereres gennem perlefræsningsprocessen, genererer varme, som overføres til prøven.
- For at opretholde en konstant behandlingstemperatur under homogeniseringen Fisherbrand fører Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit kold luft (-100 °C til -50 °C) ind i prøvebehandlingskammeret og over prøverørene for at aflede varme.
- Laboratoriekrav Trykt, tør medicinsk luft skal være på 120 PSI °F. Flydende nitrogen eller tøris i ethanol (flydende nitrogen foretrækkes).
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Kryokøleenhed |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Varmefølsomme prøver såsom RNA og proteiner |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Perlemølle 24 |
| Inkluderer | Fisherbrand Kryokøle-enhed, isoleret kryo-slange, dæksel til perlefræser, eksternt termometer, trykluftslange, værktøjssæt og manual |
| garanti | 1 år |
| Mål (LxBxH) Indvendig | 34.3 x 22.9 x 29.2 cm |
| Vægt (metrisk) | 7.2 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?