Få mere at vide
Scientific Industries Bead Genie
Artikelnummer. 17251752 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Intet stik
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
17251752 EU-stik
17241752 Intet stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251752 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19779.71 DKK
    16677.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 3101.92 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Bead Genie er en perlevisker, der er ideel til lyserings-, ekstraktions- eller homogeniseringsapplikationer ved at bruge en aggressiv vertikal blandingsbevægelse. Intet ekstra tilbehør er nødvendigt for brug.
  • Perlevisker, der bruger en aggressiv vertikal blandingsbevægelse, der er ideel til lyserings-, ekstraktions- eller homogeniseringsapplikationer
  • Perler fås også, men sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 10/240/440 V
Elektriske krav 230 V
Dybde (engelsk) 6,5 tommer.
Dybde (metrisk) 165 mm
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 330 mm
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 165 mm
Bredde (engelsk) 4,8 tommer
Bredde (metrisk) 122 mm
Materiale Zinkstøbning
Certificeringer/compliance CE
Til brug med (applikation) Lyserings-, ekstraktions- eller homogeniseringsapplikationer
Til brug med (udstyr) Rørholdere og perler
Holder 12 mikrorør, 6 x 15 ml rør og 3 x 50 ml rør
Inkluderer Rørholdere
Model- Bead Genie
Antal slagtilfælde 500 til 4800 slag/min. (250 til 2400 rpm)
Stiktype EU-stik
Stopur 1 sek. til 99 min. eller Kontinuerlig
Slange stil Lodret og vandret
Vægt (engelsk) 13 lb.
Vægt (metrisk) 6 kg
Frekvens 47/63 Hz