Beskrivelse
- Perlevisker, der bruger en aggressiv vertikal blandingsbevægelse, der er ideel til lyserings-, ekstraktions- eller homogeniseringsapplikationer
- Perler fås også, men sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 10/240/440 V |
| Elektriske krav | 230 V |
| Dybde (engelsk) | 6,5 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 165 mm |
| Højde (engelsk) | 13 tommer |
| Højde (metrisk) | 330 mm |
| Længde (engelsk) | 6,5 tommer. |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Bredde (engelsk) | 4,8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 122 mm |
| Vis mere |