Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte BDNF ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230671
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15455363
Brand: Invitrogen™ ERBDNF
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Den rottehjerneafledte neurotrofiske faktor (Rt BDNF) ELISA kvantificerer Rt BDNF i rotteserum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Rt BDNF. Metodens princip The Rat BDNF solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) er et medlem af neurotrofinfamilien. BDNF syntetiseres som præ-proBDNF, efterfulgt af spaltning til proBDNF. Selvom yderligere processering genererer det modne, 14 kDa protein, er pro-BDNF biologisk aktivt og udskilles i synaptiske vesikler sammen med den modne form. BDNF er bredt udtrykt i centralnervesystemet og virker på en autokrin og parakrin måde på flere klasser af neuroner. Signalering sker hovedsageligt gennem tyrosinkinasereceptoren TrkB, selvom binding til den lavere affinitetsreceptor, p75-NTR, også er blevet påvist. BDNF fremmer neuronal overlevelse og differentiering og har vist sig at spille en afgørende rolle i hukommelsesdannelse og synaptisk regulering. BDNF induceres af kortikale neuroner og er nødvendig for overlevelse af striatale neuroner i hjernen. Ekspression af BDNF er reduceret ved både Alzheimers og Huntington sygdomspatienter, og kan også spille en rolle i reguleringen af stressrespons og i biologien af humørsygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P23363
Analyseområde 12,29 til 3000 pg/ml
Assay følsomhed 12 pg/mL
Kalibreringsområde 12 pg/ml til 3.000 pg/ml
Oversigt BDNF ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, rottearter, HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetode, enzymforbundet immunosorbent-assay designet til kvantificering og påvisning af BDNF i prøver ved hjælp af en mikropladelæser
Detekterbare analytter Rotte og menneskelig BDNF
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof detekterer rotte og human BDNF. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Rotte
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 24225
Gen symbol Bdnf
Værtsarter Rotte
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neurobiologi
Prøvevolumen Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym N/A
Mål BDNF
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min