missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BDE 66, TRC

Artikelnummer. 30332087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB11921525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 66 (2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether)
CAS 189084-61-5
Molekylær formel C12 H6 Br4 O
Mængde 25 mg
Synonym Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, Benzene, 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,2-Dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether, BDE 66, PBDE 66, 2,3',4,4'-TetraBDE
InChI formel InChI=1S/C12H6Br4O/c13-7-1-4-12(11(16)5-7)17-8-2-3-9(14)10(15)6-8/h1-6H
SMIL Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)c(Br)c1
IUPAC navn 1,2-dibromo-4-(2,4-dibromophenoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 485.79
Formel vægt 481.7152
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.