Få mere at vide
BDCS, silyleringsreagens, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BDCS |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9590g/mL |
| Flammepunkt | 58°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4400 to 1.4420 |
| Mængde | 100 mL |
| Fieser | 07,184; 01,489; 03,157; 08,255 |
| Specifik vægtfylde | 0.959 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BDCS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.