Få mere at vide
Lovibond™ BD606 BOD respirometric system
Artikelnummer. 15328314
Skift visning
Type:
BOD Respirometrisk System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15328314 BOD Respirometrisk System Hver
1 options
Artikelnummer. 15328314 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2444465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36050.00 DKK
    35094.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 955.88 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
inkluderer 2 x BD600, inkluderer 2 x BD600 kontrolenhed med 6 sensorhoveder hver, 12 flaskepakninger og omrøringsstænger, 2 overløbsflasker, nitrifikationshæmmer og KOH
The BD 600 is a respirometric system for the determination of Biochemical Oxygen Demand (BOD). Save time, reduce the potential for errors and easily interpret data to help make process control decisions for your plant.
BD 600 er det ideelle system til proceskontrol eller som en sekundær test til fortyndingsmetoden. Brugen af et respirometrisk system løser mange af de problemer, der er forbundet med fortyndingsmetoden til BOD-analyse.
Betydeligt reduceret prøveforberedelse
Det er nemt at begynde at indsamle data – bare tilføj prøven til flasken, tilsæt nitrificeringshæmmer og placer sensorhovedet på flasken. Der er ikke behov for fortynding af prøven eller at så prøven. Da dette er en respirometrisk test, elimineres bekymringer om luft i prøven.
Operatorer behøver ikke at være til stede ved testens afslutning
Målinger tages automatisk og opbevares med jævne mellemrum og kan hentes, når det passer dig – ingen flere weekendture til laboratoriet eller fabrikken!
Nem og hurtig fortolkning af måleværdier
Ud over at vise resultaterne af en prøve direkte i mg/l BOD, kan det store, integrerede display vise BOD-kurven, hvilket gør det let at se og forstå måledatapunkter og tendenser. Derudover har hvert sensorhoved en integreret LED. Dette gør det muligt for operatører visuelt at bekræfte, hvilken prøve dataene vises for, og reducerer potentiel forvirring eller fejl om, hvilke stikprøvedata der præsenteres
Konsistente målebetingelser
Automatic Start Function sikrer, at alle målinger foretages ved samme prøvetemperatur. Når måleforholdene er ensartede på tværs af aflæsninger, behøver operatørerne ikke arbejde med temperatur- eller trykudsving, der skævvrider resultaterne.
Prøveidentifikation og sporing
BD 600-interfacet gør det nemt at tildele en identifikationskode eller et prøvenavn, når man opsætter et nyt sample. Dette hjælper med at spore en prøve fra det tidspunkt, den indsamles, og sikrer sporbarhed under prøvemålingen.
Brug fjernbetjeningen
Hvis man bruger en inkubator med glasdør, kan operatørerne bruge den medfølgende fjernbetjening til at vise måledata for en prøve – uden engang at åbne døren! Dette sikrer yderligere, at prøverne forbliver ved en konstant temperatur, hvilket er afgørende for nøjagtige resultater.
Tekniske data
Type BOD Respirometrisk System
Til brug med (applikation) Determination of Biochemical Oxygen Demand or as a Secondary Test to The Dilution Method