Få mere at vide
BD1063 dhydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483487 50 mg -
16449947 5 mg -
16437468 10 mg 10mg
16423596 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18101A
MedChemExpress BD1063 dhydrochloride is a potent and selective sigma 1 receptor antagonist.
BD1063 dhydrochloride is a potent and selective sigma 1 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BD1063 dhydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 206996-13-6
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H20Cl4N2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (288.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CCN(CCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)CC1.Cl.Cl
Molekylvægt (g/mol) 346.12
Formel vægt 346.12
Procent renhed 96.77%