Få mere at vide
BD Vacutainer™ Rørholder
Artikelnummer. 10148594
Skift visning
Størrelse:
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10148594 Standard Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10148594 Leverandør BD Leverandørnr. 364815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 DKK
    405.79 DKK / Pakke med 1000
    Spare 25.21 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Lavpris, engangsholder i overensstemmelse med OSHA-reglerne
  • Kompatibel med det hele BD Vacutainer system af blodopsamlingsprodukter
  • Standard størrelse, klar
  • Ikke-steril
  • Klar
  • Engangsbrug, kan ikke stables
  • Latex fri
Overholdelse
Overholder OSHA Safety and Health Information Bulletin (SHIB) om bortskaffelse af forurenede nåle og blodslangeholdere, der bruges til flebotomi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Reducerer farerne ved kontakt med blodbårne patogener sammenlignet med genanvendelige holdere
Latex fri Ja
Størrelse Standard
Produkttype Rørholder