Få mere at vide
BD Integra™ Blunt Fill Needle
Beschreibung
- Needle length: 38.1mm (1.5 in.)
- Needle gauge: 18 G
- Shelf-life: 730 days
- Sterile
- Non-retracting
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Retractable Needle |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilitet | Sterile |
| Farve | Red |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | Ideal for filling purposes or Medication transfer |
| Til brug med (udstyr) | Integra™ Tru-Lok™ |
| Måler | 18 G |
| Hub materiale | Polypropylene |
| Inkluderer | Precisionglide™ needle technology |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?