Få mere at vide
BD Vacutainer™ Blodopsamlingsrør i plast til sporstoftestning: Serumpropaktivering
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Lukningsfarve:
Kongeblå
Beskrivelse
- Rørene til sporstoftestning er blevet testet ved ekstraktion af det tilstoppede rør i 4 timer
Plastrør
- Lavet af polyethylenterephthalat (PET )
- Sørg for et sikrere arbejdsmiljø for alt personale ved (1) at reducere risikoen for rørbrud under håndtering; (2) eliminering af brud, når rør centrifugeres ved højere hastigheder; og (3) eliminering af brud eller afslag på rørfælge, når proppen fjernes og genindsættes
- Ud over at reducere potentielle skader, resulterer færre rørbrud i mindre afbrydelser af arbejdsgangen og færre patientgentrækninger, hvilket giver en jævnere dag-til-dag drift
- Dokumenteret pålidelighed i hospitals-, kommercielle og forskningslaboratorier
Hemogard™ Lukning
- Sikkerhedsskjold designet til sikrere rørhåndtering
- Identisk med det konventionelle glas og plastik BD Vacutainer rør, bortset fra den ekstra sikkerhedsfunktion af et beskyttende skjold over gummiproppen
- Skjolddesignet er konstrueret til at beskytte laboratoriepersonale mod direkte kontakt med blod på proppen eller omkring den ydre kant af røret, samt mod blodsprøjt ved åbning af røret
- Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, så eventuelle dråber efterladt af en blodopsamlingsnål forbliver isoleret fra potentiel kontakt
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Serum Clot Activator (silikonebelagt) |
| Materiale | Plast |
| Lukketype | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Lukningsfarve | Kongeblå |
| Rørstørrelse | 13 x 100 mm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL PLN
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: quartz, toluene, octamethylcyclotetrasiloxane