Få mere at vide
BD Vacutainer™ Blodopsamlingsrør af plast til sporstoftestning: K 2 EDTA, 10,8 mg
Artikelnummer. 16498083
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Lukningsfarve:
Kongeblå
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve
16498083 6 ml Kongeblå
1 options
Artikelnummer. 16498083 Leverandør BD Leverandørnr. 368381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 DKK
    171.36 DKK / Pakke med 100
    Spare 11.64 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Evakuerede blodopsamlingsrør til sporstoftestning
  • Rørene til sporstoftestning er blevet testet ved ekstraktion af det tilstoppede rør i 4 timer
Plastrør
  • Lavet af polyethylenterephthalat (PET )
  • Sørg for et sikrere arbejdsmiljø for alt personale ved (1) at reducere risikoen for rørbrud under håndtering; (2) eliminering af brud, når rør centrifugeres ved højere hastigheder; og (3) eliminering af brud eller afslag på rørfælge, når proppen fjernes og genindsættes
  • Ud over at reducere potentielle skader, resulterer færre rørbrud i mindre afbrydelser af arbejdsgangen og færre patientgentrækninger, hvilket giver en jævnere dag-til-dag drift
  • Dokumenteret pålidelighed i hospitals-, kommercielle og forskningslaboratorier
Hemogard™ Lukning
  • Sikkerhedsskjold designet til sikrere rørhåndtering
  • Identisk med det konventionelle glas og plastik BD Vacutainer rør, bortset fra den ekstra sikkerhedsfunktion af et beskyttende skjold over gummiproppen
  • Skjolddesignet er konstrueret til at beskytte laboratoriepersonale mod direkte kontakt med blod på proppen eller omkring den ydre kant af røret, samt mod blodsprøjt ved åbning af røret
  • Gummiproppen er forsænket inde i plastikskjoldet, så eventuelle dråber efterladt af en blodopsamlingsnål forbliver isoleret fra potentiel kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof K2EDTA , 10,8 mg
Materiale Plast
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Lukningsfarve Kongeblå
Rørstørrelse 13 x 100 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL EDTA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate