Få mere at vide
BD PAXgene™-blod-RNA-rør
Artikelnummer. 12937706
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12937706 2,5 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12937706 Leverandør BD Leverandørnr. 762165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28280.00 DKK
    26821.29 DKK / Pakke med 100
    Spare 1458.71 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tilbyder et bekvemt og lukket system til opsamling, opbevaring og transport af fuldblod, der kræver intracellulær RNA-stabilisering. BD Vacutainer™ PAXgene™ blod-RNA-rør er til in vitro-diagnostisk brug og er CE-mærket.
Indsamlingen af fuldblod er det første trin i mange molekylære analyser, der bruges til at studere intracellulært RNA. En stor udfordring i denne type test er ustabiliteten af intracellulært RNA, som hurtigt nedbrydes inden for timer efter blodopsamling. Desuden øges visse arter af RNA in vitro efter blodprøvetagning ved hjælp af geninduktion. Både in vitro RNA-nedbrydning og geninduktion kan føre til en under- eller overvurdering af in vivo relative gentranskriptnummer.
PAXgene™-blod-RNA-rør indeholder et additiv, der stabiliserer in vivo-gentransskriptionsprofilen ved at reducere in vitro RNA-nedbrydning og minimere geninduktion. Når det bruges sammen med PAXgene™-blod-RNA-sæt, sørger blod-RNA-rør for nøjagtig påvisning og kvantificering af gentranskriptioner. Opbevar ubrugte PAXgene-blod-RNA-rør ved 18–25°C. (Begrænsede ekskursionstemperaturer op til 40°C er tilladt.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Celleforberedelsesrør
Tilsætningsstof PAXgene konserveringsopløsning til blod-RNA, 6,9 ml
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Inkluderer 100/æske
Til brug med (applikation) Molekylær diagnostisk testning
Etikettype Paper (Papir)
Længde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Certificeringer/compliance CE-mærke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PAXgene Blood RNA Tube
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid