Få mere at vide
BD Vacutainer™ Eccentric Tip Syringe
Beskrivelse
- 20 mL
- Eccentric tip
- Graduation 1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Tilslutningstype | Eccentric |
| Sterilitet | Steril |