Få mere at vide
BD V500 Streptavidin
Beskrivelse
- Streptavidin protein konjugeret til BD Horizon V500
- Klon: Streptavidin
- Koncentration: 0,5 mg/ml
- Reaktivitet: QC-test: Mus; Testet i udvikling: Menneske
Flowcytometri
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.5mg/mL |
| Krydsreaktivitet | Mus |
| pH | 7.3 |
| Mængde | 0.1 mg |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Form | Løsning |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Mus Streptavidin BD Horizon V500 |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.