Få mere at vide
BD Universal Viral Transport Standard og Combo Kits
Beskrivelse
Til indsamling og transport af kliniske prøver indeholdende vira, chlamydiae, mycoplasmas eller ureaplasmas fra indsamlingsstedet til testlaboratoriet. Systemet kan behandles ved hjælp af standard kliniske laboratorieprocedurer for viral, klamydial, mycoplasmal og ureaplasmal kultur. Inkluderer et universelt transportmedium, der er stuetemperaturstabilt, som kan opretholde levedygtighed (og infektivitet) af en flerhed af organismer under transport til testlaboratoriet. Medium indeholder protein til stabilisering, antibiotika for at minimere bakterie- og svampekontamination og en buffer til at opretholde en neutral pH.
- Behovet for køleopbevaring og transport på is er elimineret, hvilket mindsker prævalensen af prøveafvisning og eliminerer rodet prøvetransport
- Indeholder en unik blanding af antimikrobika, der målretter mod og undertrykker bakterie- og svampekontamination og er ikke skadelige for vira, klamydiae , mycoplasmas eller ureaplasmas.
- Kliniske patogener opretholdes, mens vækst af forurenende stoffer hæmmes
- Bevarer vira og klamydiaer , når de opbevares frosset med tilstedeværelsen af et kryobeskyttelsesmiddel
- Leveres med mærkede capture-cap hætteglas designet til transport af den kliniske prøve
- Systemet leveres også som et prøveopsamlingssæt, der består af en pakke indeholdende et hætteglas med medium med capture-cap og en peel-pose med steril polyester eller nylon flokkede prøveopsamlingsservietter, med ridsede skafter for let brud
- Capture-hætten er designet til at fastgøre podepindens skaft til hætten, hvilket eliminerer brugen af pincet til at fjerne podepinden i laboratoriet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal Viral Transport Vial Standard Kit |
| Til brug med (applikation) | Indsamling og transport af kliniske prøver, der indeholder vira, klamydiae, mycoplasmas eller ureaplasmas fra indsamlingsstedet til testlaboratoriet |
| Inkluderer | 3 ml hætteglas, to sterile almindelige plastikpinde med polyesterspids, skaft med ridser |
| Mængde | 50 Pk. |
| Skaft materiale | Plast |
| Tip materiale | Polyester |
| Tip Type | 2 x Normal |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |