Få mere at vide
BD Transduction Laboratories Mouse Liver Lysate
Artikelnummer. 15865939
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15865939 500 μg
1 options
Do not dilute or boil
Artikelnummer. 15865939 Leverandør BD Leverandørnr. 611458
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Do not dilute or boil
For use as a control for western blotting
  • This lysate can be a rich source of endogenously expressed proteins
  • Provided in a denatured format
  • Ready to use for immediate loading onto an SDS-PAGE gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Liver
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer SDS-PAGE Gel
Værtsarter Mouse
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C