Få mere at vide
BD Transduction Laboratories Mouse Kidney Lysate
Artikelnummer. 15855939
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
15855939 500 μg
1 options
Do not dilute or boil
Artikelnummer. 15855939 Leverandør BD Leverandørnr. 611457
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Do not dilute or boil
Rich source of endogenously expressed proteins
  • For use as a control for western blotting
  • Provided in a denatured format
  • Ready to use for immediate loading onto an SDS-PAGE gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Væv Kidney
Mængde 500 μg
Opbevaringsbuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Værtsarter Mouse
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C