Få mere at vide
BD TMB-substratreagenssæt
Artikelnummer. 15808028
Skift visning
Format:
ELISA Sæt
Artikelnummer. Format
15808028 ELISA Sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15808028 Leverandør BD Leverandørnr. 555214
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
  • Substratreagens A, 300 ml
  • Substratreagens B, 300mL
Til brug i BD OptEIA™ ELISA sæt. Substratreagens A, som er klart og farveløst, indeholder hydrogenperoxid. Substratreagens B er farveløst til en meget lys ravgul opløsning indeholdende 3,3', 5,5' tetramethylbenzidin (TMB) i et organisk opløsningsmiddel.
  • Bring reagenserne til stuetemperatur før brug (tillad 30 minutter til denne proces)
  • Kassér eventuelle resterende arbejdsopløsninger efter brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Format ELISA Sæt
Til brug med (applikation) ELISA
Sættets indhold Substratreagens A, 300mL
Substratreagens B, 300mL
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TMB Substrate Reagent Set
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H311+H331-Giftig ved hudkontakt eller indånding
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P264-Vask hænder grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge / redningsmand
  • P330-Skyl munden.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/redningsmand.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend vand, spray, tåge, CO2, tør kemisk elleralkoholbestandigt skum til brandslukning.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et passende behandlings- og bortskaffelsesanlæg i overensstemmelse med gældendelove og forskrifter
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, tin dichloride
Kun brug til forskning