Få mere at vide
BD Taxo™ Differentieringsskiver: Antibiotikum - Taxo SPS
Beskrivelse
- Organismer reagerer med kemiske midler imprægneret på skiver, hvilket resulterer i positive eller negative reaktioner
- Kombination af positiv og negativ reaktion hjælper med at identificere organismen
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | SPS |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Emballagetype | disk |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Disc Taxo Sps
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Polyanetholesulfonate
Til in vitro diagnostisk brug. Følg etablerede laboratorieprocedurer ved håndtering og bortskaffelse af infektiøse materialer.